Learn More
PU.1 (SPI-1) (B-Cell Marker) Mouse, Clone: PU1/2146, enQuireBio™
Mouse Monoclonal Antibody
199.00€ - 485.00€
Spécification
Antigène | PU.1 (SPI-1) (B-Cell Marker) |
---|---|
Clone | PU1/2146 |
Concentration | 200μg/mL |
Applications | Western Blot, Immunohistochemistry |
Classification | Monoclonal |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15940898
|
EnquireBio
6688-MSM2-P1 |
100 μg |
485.00€
100µg |
Expédition estimée: 27-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15930898
|
EnquireBio
6688-MSM2-P0 |
20 μg |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
Spécification
PU.1 (SPI-1) (B-Cell Marker) | |
200μg/mL | |
Monoclonal | |
Mouse | |
10mM PBS with 0.05% BSA and 0.05% azide. Also available without BSA and Azide. | |
Recombinant fragment (apprx. aa 16-170) of human PU.1 protein | |
Primary | |
Short term: Store at 2-4°C. Long term, aliquot and store at -20°C. | |
40kDa |
PU1/2146 | |
Western Blot, Immunohistochemistry | |
Unconjugated | |
RUO | |
6688 | |
IgG2b κ | |
Protein A/G purified from Bioreactor concentrate. | |
Nuclear | |
K-562 Cells, THP-1 cells. Lymph Node, Spleen, Hodgkin's Lymphoma, Colon Carcinoma. |