Learn More
PURUS™ PureTouch Full-Finger Nylon Glove Liners
Ergonomically designed liners are constructed of 100% low-linting nylon to provide comfort and protection when worn under PVC, latex, or nitrile gloves.
25.15€ - 340.00€
Spécification
Coating Material | Sans revêtement |
---|---|
Couleur | Blanc |
Jetable | Non |
Hand | Ambidextres |
Matériau | Nylon |
Code produit | Marque | Dimensions | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Dimensions | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15797029
|
PURUS™
GLFF-S |
Petit modèle |
340.00€
300 paires |
Expédition estimée: 04-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15978910
|
PURUS™
GLFF-S |
Petit modèle |
25.15€
20 paires |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15787029
|
PURUS™
GLFF-M |
Moyenne |
340.00€
300 paires |
Expédition estimée: 07-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15968910
|
PURUS™
GLFF-M |
Moyenne |
25.15€
20 paires |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15777029
|
PURUS™
GLFF-L |
Grande |
340.00€
300 paires |
Expédition estimée: 04-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15958910
|
PURUS™
GLFF-L |
Grande |
33.45€
20 paires |
Expédition estimée: 22-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15988910
|
PURUS™
GLFF-XL |
XL |
31.30€
20 paires |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15707039
|
PURUS™
GLFF-XL |
XL |
340.00€
300 paires |
Expédition estimée: 07-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15874084
|
PURUS™
GLFF-XXL |
XXL |
340.00€
300 paires |
Expédition estimée: 07-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15998910
|
PURUS™
GLFF-XXL |
XXL |
25.15€
20 paires |
Expédition estimée: 22-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- For use under any type of exam glove such as latex, nitrile, or PVC
- Low-linting, 100% 15 denier nylon composition
- Sturdy and launderable for reuse
- Basic weight: 21.5 g/pair ± 10%
- Thickness: 2 mm ± 10%
- Surface Resistivity: 1 x 109 ± 10% ohms/square
Spécification
Sans revêtement | |
Non | |
Nylon | |
Prévention des allergies et des irritations | |
21,5 g |
Blanc | |
Ambidextres | |
Couverture totale | |
Maille |