missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
PXMP3 Rabbit anti-Human, Mouse, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
140.00€ - 399.00€
Spécification
Antigène | PXMP3 |
---|---|
Concentration | 0.39 mg/mL |
Applications | Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin) |
Classification | Polyclonal |
Conjugué | Unconjugated |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
16811705
|
Proteintech
22163-1-AP-20UL |
20 μL |
140.00€
20µL |
Expédition estimée: 14-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
16801705
|
Proteintech
22163-1-AP-150UL |
150 μL |
399.00€
150µL |
Expédition estimée: 14-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
This gene encodes an integral peroxisomal membrane protein required for peroxisome biogenesis. The protein is thought to be involved in peroxisomal matrix protein import. Mutations in this gene result in one form of Zellweger syndrome and infantile Refsum disease. Alternative splicing results in multiple transcript variants encoding the same protein.Spécification
PXMP3 | |
Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin) | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
Mouse, Human | |
P28328, P55098 | |
19302, 5828 | |
PXMP3 Fusion Protein Ag17815 | |
Primary | |
-20°C | |
PEX2 |
0.39 mg/mL | |
Polyclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3 | |
PAF 1, PAF1, Peroxin 2, Peroxisomal membrane protein 3, Peroxisome assembly factor 1, Peroxisome biogenesis factor 2, PEX2, PMP3, PMP35, PXMP3, RING finger protein 72, RNF72 | |
PEX2 | |
IgG | |
Antigen Affinity Chromatography | |
Antibody |