Learn More
Flacon Kjeldahl en verre borosilicaté PYREX™ avec col rodé
Quantifiez, analysez et déterminez l’azote organique à l’aide de la méthode Kjeldahl. Le flacon Kjeldahl en verre borosilicaté Pyrex™ avec prise rodée fonctionne comme condenseur d’air et réduit le transport des sédiments à différents stades.
127.00€ - 218.00€
Spécification
Certifications/Conformité | ISO 3585 |
---|---|
Matériau | Verre borosilicaté |
Forme du fond | Rond |
Taille du bouchon | 24/29 |
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Hauteur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Hauteur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
12070563
|
Quickfit
FK500/3L |
500 ml | 305 mm |
127.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 06-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
15527850
|
Quickfit
FK800/3L |
800 ml | 325 mm |
218.00€
5 pièces |
Expédition estimée: 06-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
15517850
|
Quickfit
FK300/3L |
300 ml | 295 mm |
182.00€
5 pièces |
Expédition estimée: 27-09-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
Quantify, analyze, and determine organic nitrogen using the Kjeldahl method. Pyrex™ Borosilicate Glass Kjeldahkl Flask with Ground Socket performs as both air condenser and reduces sediment transport during different stages.
- Pour la détermination de l’azote par la méthode Kjeldahl
- Les cols extra longs agissent comme condenseurs d’air pendant le stade de digestion et réduisent l’entraînement pendant le stade de distillation
Spécification
ISO 3585 | |
Verre borosilicaté | |
Rond | |
24/29 |