Learn More
Corning™ Pipettes sérologiques en verre jetables PYREX™
Conditionnement pensé de façon à accéder facilement à plusieurs pipettes à la fois sans contaminer toute la boîte. Les pipettes sérologiques en verre jetables Corning™ Pyrex™ disposent de longues pointes coniques fines qui facilitent et accélèrent le pipetage.
66.85€ - 424.30€
Spécification
Certifications/Conformité | ASTM E714 |
---|---|
Matériau | Verre borosilicaté |
Stérilité | Stérile |
Graduée | Oui |
Type de pointe | Rond |
Code produit | Marque | Couleur | Graduations | Graduations négatives | Volume (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Couleur | Graduations | Graduations négatives | Volume (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||
10150163
|
Corning™
7078-1N |
Jaune | 0,1 mL | 0,2 ml | 1 ml |
355.73€
1000 pièces |
Expédition estimée: 30-09-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
10242513
|
Corning™
7078-2N |
Vert | 0,01 mL | 0,2 ml | 2 ml |
282.08€
700 pièces |
Expédition estimée: 30-09-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
10353423
|
Corning™
7078-1CN |
Jaune | 0.01 ml | 0,2 ml | 1 ml |
347.87€
1000 pièces |
Expédition estimée: 30-09-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
11986978
|
Corning™
7078-1CN |
Jaune | 0.01 ml | 0,2 ml | 1 ml |
157.00€
250 pièces |
Expédition estimée: 19-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
11303755
|
Corning™
7078-5N |
Bleu | 0,1 mL | 1 ml | 5 ml |
424.30€
960 pièces |
Expédition estimée: 30-09-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
11926988
|
Corning™
7078-10N |
Orange | 0,1 ml | 2 mL | 10 mL |
152.00€
120 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
13053093
|
Corning™
7078-10N |
Orange | 0,1 ml | 2 mL | 10 mL |
66.85€
120 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
10588593
|
Corning™
7078-10N |
Orange | 0,1 ml | 2 mL | 10 mL |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||
Description
Conditionnement réalisé de façon à accéder facilement à plusieurs pipettes à la fois sans contaminer toute la boîte. Les pipettes sérologiques en verre jetables Corning™ Pyrex™ disposent de longues pointes coniques fines qui facilitent et accélèrent le pipetage.
- Produit stérile
- Étalonnement effectué “pour délivrer un volume donné” avec soufflage
- Pour les plus grands volumes
- Graduations négatives
- Pointes polies au feu pour éviter toute bavure, même à des débits faibles
- Emballage multiple en sacs en plastique
- Le code couleur ISO est imprimé directement sur la bande déchirable pour une identification facile par taille
Informations sur la commande
Emballage multiple en sacs en plastique
Spécification
ASTM E714 | |
Stérile | |
Rond | |
Pipette sérologique |
Verre borosilicaté | |
Oui | |
290 mm |