Learn More
Éprouvette Nessler MBL™
En verre borosilicaté spécialement sélectionné pour l’absence de couleur ou de défauts visibles. Les éprouvettes Nessler MBL™ s’utilisent pour les analyses colorimétriques (couleur APHA, par exemple). La couleur d’un échantillon est comparée visuellement à une solution étalon.
32.70€ - 37.50€
Spécification
Type de base | Plat |
---|---|
Forme | Rond |
Matériau | Verre borosilicaté |
À utiliser avec (application) | Comparaison de couleurs des échantillons |
Type de produit | Éprouvette Nessler |
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Graduations | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Graduations | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
12413601
|
MBL
CRC322 |
100 ml | 50 ml |
37.50€
2 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11399633
|
MBL
CRC320 |
50 ml | 50 ml |
32.70€
2 pièces |
Expédition estimée: 05-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
En verre borosilicaté spécialement sélectionné pour l’absence de couleur ou de défauts visibles.Les tubes de Nessler MBL™ s’utilisent pour les analyses colorimétriques (couleur APHA, par exemple).La couleur d’un échantillon est comparée visuellement à une solution étalon.
- Base de l’éprouvette : optiquement plane pour un maximum de clarté
- Volume systolique nominal fixe : disponible en 50 et 100 ml
- Graduations : marquées à 50 et 100 ml uniquement
- Unités : vendues par paires pour assurer l’uniformité des comparaisons
Spécification
Plat | |
Verre borosilicaté | |
Éprouvette Nessler |
Rond | |
Comparaison de couleurs des échantillons | |
50 ml |