Learn More
Sartorius Stedim Biotech™ Filtres en microfibre de quartz, format disque, grade Q3400
Microfibres de quartz de haute pureté trempées pour un excellent poids et une excellente stabilité, particulièrement adaptées à la surveillance des émissions à haute température.
62.20€ - 1190.00€
Spécification
Poids de base | 85 g/m2 |
---|---|
Couleur | Blanc |
Format | Disque |
Matériau | Microfibre de quartz trempée |
Stérilité | Non stérile |
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
15943020
|
Sartorius Stedim Biotech™
Q3400--20------G |
20 mm | 25 / boîte |
62.20€
25 pièces |
Expédition estimée: 14-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
15953020
|
Sartorius Stedim Biotech™
Q3400--25------G |
25 mm | 25 / boîte |
62.20€
25 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
15963020
|
Sartorius Stedim Biotech™
Q3400--30------G |
30 mm | 25 / boîte |
90.40€
25 pièces |
Expédition estimée: 14-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
15973020
|
Sartorius Stedim Biotech™
Q3400--37------G |
37 mm | 25 / boîte |
90.40€
25 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
15983020
|
Sartorius Stedim Biotech™
Q3400--45------G |
45 mm | 25 / boîte |
110.00€
25 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
15993020
|
Sartorius Stedim Biotech™
Q3400--50------G |
50 mm | 25 / boîte |
124.00€
25 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
15903030
|
Sartorius Stedim Biotech™
Q3400--82------N |
82 mm | 100 / boîte |
810.00€
100 pièces |
Expédition estimée: 14-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
15913030
|
Sartorius Stedim Biotech™
Q3400--90------N |
90 mm | 100 / boîte |
885.00€
100 pièces |
Expédition estimée: 14-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
15923030
|
Sartorius Stedim Biotech™
Q3400-142------K |
142 mm | 50 / boîte |
885.00€
50 pièces |
Expédition estimée: 14-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
15933030
|
Sartorius Stedim Biotech™
Q3400-150------K |
150 mm | 50 / boîte |
1190.00€
50 pièces |
Expédition estimée: 14-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
- Sans fibres de verre et agents de liaison
- Analyse des niveaux de poussière selon EN 132841:2001
- Surveillance des émissions à haute température (pollution atmosphérique)
- Analyse des gaz chauds et acides
- Analyse des éléments traces
- Analyses analytiques et gravimétriques
- Détermination de la concentration massique de PM10/PM2,5 dans les gaz de combustion – Mesure à de faibles concentrations au moyen d'impacteurs conformément à la norme ISO 23210:2009
- Non stériles, conditionnés en vrac
Spécification
85 g/m2 | |
Disque | |
Non stérile | |
Hydrophile | |
0,43 mm |
Blanc | |
Microfibre de quartz trempée | |
Q3400 | |
900°C |