Learn More
Sartorius Stedim Biotech™ Filtres en microfibre de quartz, format disque, grade T293
Spécialement adaptés à la surveillance des émissions à des températures allant jusqu’à 900°C et où des filtres de la plus haute pureté sont nécessaires.
125.00€ - 421.00€
Spécification
Poids de base | 85 g/m2 |
---|---|
Couleur | Blanc |
Format | Disque |
Matériau | Microfibre de quartz |
Stérilité | Non stérile |
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
15982870
|
Sartorius Stedim Biotech™
FT-3-1109-013 |
13 mm | 100 / boîte |
138.00€
100 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
15992870
|
Sartorius Stedim Biotech™
FT-3-1109-045 |
45 mm | 50 / boîte |
125.00€
50 pièces |
Expédition estimée: 19-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
15902880
|
Sartorius Stedim Biotech™
FT-3-1109-070 |
70 mm | 50 / boîte |
290.00€
50 pièces |
Expédition estimée: 19-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
15912880
|
Sartorius Stedim Biotech™
FT-3-1109-085 |
85 mm | 50 / boîte |
393.00€
50 pièces |
Expédition estimée: 15-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
15922880
|
Sartorius Stedim Biotech™
FT-3-1109-100 |
100 mm | 50 / boîte |
421.00€
50 pièces |
Expédition estimée: 15-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
15894367
|
Sartorius Stedim Biotech™
FT-3-1109-085 |
85 mm | 50 / boîte |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||||
Description
- Sans fibres de verre et agents de liaison
- Convient à la filtration de l'air et des gaz, à la préparation d'échantillons analytiques et à l'analyse des particules
- Non stériles, conditionnés en vrac
Spécification
85 g/m2 | |
Disque | |
Non stérile | |
Hydrophile | |
0,43 mm |
Blanc | |
Microfibre de quartz | |
T 293 | |
900°C |