Learn More
Quickfit™ Reduction Socket Adapter
Connect large sized ground glass joints with smaller sized ones with the QuickFitTM reduction socket adaptor
Marque: Quickfit DA47
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Useful for the connection of dissimilar sized ground glass joints
- Small sized socket at the top, large sized cone at the bottom
Suggestions de produits
Clients qui ont consulté cet article ont également consulté
Viewing 1-4 of
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Quickfit™ Reduction Socket Adapter > Cone Size: 45/40; Socket Size: 29/32
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu