Learn More
RAB3A Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
140.00€ - 399.00€
Spécification
Antigène | RAB3A |
---|---|
Concentration | 0.37 mg/mL |
Applications | Immunoprecipitation, Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin) |
Classification | Polyclonal |
Conjugué | Unconjugated |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
16804004
|
Proteintech
15029-1-AP-20UL |
20 μL |
140.00€
20µL |
Expédition estimée: 30-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
16893994
|
Proteintech
15029-1-AP-150UL |
150 μL |
399.00€
150µL |
Expédition estimée: 30-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
Rab proteins belong to the Ras small GTPase superfamily. The GTP-binding Rab3 subfamily has 4 known isoforms: 3A, 3B, 3C, and 3D. These proteins are expressed in highest concentrations in brain and endocrine tissues and involved in regulated exocytosis of hormones and neurotransmitters. Specifically, Rab 3s are thought to play a key role in presynaptic vesicle trafficking and priming.Spécification
RAB3A | |
Immunoprecipitation, Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin) | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
Mouse, Rat, Human | |
P20336, P63011, P63012 | |
19339, 25531, 5864 | |
RAB3A Fusion Protein Ag1903 | |
Primary | |
-20°C | |
RAB3A |
0.37 mg/mL | |
Polyclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3 | |
RAB3A, Ras related protein Rab 3A | |
RAB3A | |
IgG | |
Antigen Affinity Chromatography | |
Antibody |