missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Staphylococcus aureus FnbA, Rabbit, Polyclonal Antibody, Abnova™
Rabbit polyclonal antibody raised against synthetic peptide of Staphylococcus aureus FnbA.
Marque: Abnova PAB16068.100ug
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Spécification
Staphylococcus aureus FnbA | |
Polyclonal | |
Rabbit polyclonal antibody raised against synthetic peptide of Staphylococcus aureus FnbA. | |
In PBS, pH 7.2 (50% glycerol, 0.01% sodium azide) | |
A synthetic peptide corresponding to C-terminus of Staphylococcus aureus FnbA. | |
RUO | |
Staphylococcus species | |
Liquid |
ELISA, Western Blot | |
Unconjugated | |
ELISA (1:2000-1:5000) Western Blot (1 ug/mL) The optimal working dilution should be determined by the end user. | |
Rabbit | |
100 μg | |
Primary | |
Store at 4°C. For long term storage store at -20°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing. |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Staphylococcus aureus FnbA, Rabbit, Polyclonal Antibody, Abnova™ > 100μg; Unlabeled
For Research Use Only
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu