missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

RABEPK/p40 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech

Rabbit Polyclonal Antibody

Marque:  Proteintech 10213-2-AP-20UL

Informations supplémentaires : Poids : 0.00010kg

 Afficher plus de versions de ce produit

Code produit. 16836453

  • 121.38€ / 20µL
Expédition estimée: 30-09-2022
pour voir le stock disponible 

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!


Description

Description

Rab9 effector required for endosome to trans-Golgi network (TGN) transport.
Spécification

Spécification

RABEPK/p40
Polyclonal
Unconjugated
RABEPK
40 kDa Rab9 effector protein, p40, RAB9P40, RABEPK
Rabbit
Antigen Affinity Chromatography
RUO
10244, 227746, 296649
-20°C
Liquid
Western Blot
0.5 mg/mL
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
Q4V8F4, Q7Z6M1, Q8VCH5
Rabepk
RABEPK/p40 Fusion Protein Ag0285
20 μL
Primary
Mouse, Rat, Human
Antibody
IgG
Vidéos
FDS
Documents
Certificats
Promotions

Promotions