missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Raptor Mouse Monoclonal Antibody, Proteintech
Mouse Monoclonal Antibody
129.00€ - 349.00€
Spécification
| Antigène | Raptor |
|---|---|
| Clone | 1B8A12 |
| Concentration | 1000 μg/mL |
| Applications | Western Blot, Immunoprecipitation, ELISA |
| Classification | Monoclonal |
| Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
|
30235519
|
Proteintech
68286-1-IG-20UL |
20 μL |
145.00€ 129.00€ / 20µL Économisez 16.00€ 11% de réduction |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
|
30237680
|
Proteintech
68286-1-IG-150UL |
150 μL |
410.00€ 349.00€ / 150µL Économisez 61.00€ 14% de réduction |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
The Raptor antibody from Proteintech is a mouse monoclonal antibody generated with recombinant protein of human Raptor. This antibody recognizes human antigen. The Raptor antibody has been validated for the following applications: WB, IP, ELISA analysis.Spécification
| Raptor | |
| 1000 μg/mL | |
| Monoclonal | |
| Liquid | |
| RUO | |
| 57521 | |
| IgG2b | |
| Protein A purification | |
| Monoclonal Antibody |
| 1B8A12 | |
| Western Blot, Immunoprecipitation, ELISA | |
| Unconjugated | |
| Mouse | |
| Human | |
| Recombinant Protein | |
| Primary | |
| Store at -20°C. Stable for one year after shipment. |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit