Learn More
RBM15B Mouse anti-Human, Unconjugated, Clone: 1C2C11, Proteintech
Mouse Monoclonal Antibody
140.00€ - 399.00€
Spécification
Antigène | RBM15B |
---|---|
Clone | 1C2C11 |
Concentration | 1000 μg/mL |
Applications | Western Blot, ELISA |
Classification | Monoclonal |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
16840176
|
Proteintech
67506-1-IG-20UL |
20 μL |
140.00€
20µL |
Expédition estimée: 14-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
16830176
|
Proteintech
67506-1-IG-150UL |
150 μL |
399.00€
150µL |
Expédition estimée: 14-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
The RBM15B antibody from Proteintech is a mouse monoclonal antibody generated with recombinant protein of human RBM15B. This antibody recognizes human antigen. The RBM15B antibody has been validated for the following applications: WB, ELISA analysis.
Spécification
RBM15B | |
1000 μg/mL | |
Monoclonal | |
Mouse | |
29890 | |
Primary |
1C2C11 | |
Western Blot, ELISA | |
Unconjugated | |
Human | |
IgG1 |