Learn More
RBM17 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
140.00€ - 399.00€
Spécification
Antigène | RBM17 |
---|---|
Concentration | 0.15 mg/mL |
Applications | Immunoprecipitation, Western Blot |
Classification | Polyclonal |
Conjugué | Unconjugated |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
16814534
|
Proteintech
15374-1-AP-20UL |
20 μL |
140.00€
20µL |
Expédition estimée: 27-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
16804534
|
Proteintech
15374-1-AP-150UL |
150 μL |
399.00€
150µL |
Expédition estimée: 27-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
This gene encodes an RNA binding protein. The encoded protein is part of the spliceosome complex and functions in the second catalytic step of mRNA splicing. Alternatively spliced transcript variants have been described. Related pseudogenes exist on chromosomes 9 and 15.Spécification
RBM17 | |
Immunoprecipitation, Western Blot | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
Human, Mouse, Rat | |
Q8JZX4, Q96I25 | |
291295, 76938, 84991 | |
RBM17 Fusion Protein Ag0985 | |
Primary | |
-20°C | |
RBM17 |
0.15 mg/mL | |
Polyclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3 | |
45 kDa splicing factor, RBM17, RNA binding motif protein 17, SPF45, Splicing factor 45 | |
Rbm17 | |
IgG | |
Antigen Affinity Chromatography | |
Antibody |