Learn More
Honeywell™ Filtre en plastique RD40 AB2P3
Ce filtre en plastique économique protège contre les gaz, vapeurs et particules dangereux.
Marque: Honeywell™ 1788070
Code nomenclature Nacres: HA.06
Informations supplémentaires : Poids : 0.01000kg
Description
- À utiliser avec un masque facial complet et un demi-masque équipé d’un connecteur RD40
- Pour une protection contre les gaz et vapeurs organiques dont le point d’ébullition est supérieur à 65°C et contre les particules solides et liquides et les gaz et vapeurs inorganiques
- Structure en plastique légère et résistante
- Convient à une utilisation dans des zones sans métal et dans l’industrie nucléaire
- Les exigences en matière de performance pour les gaz et les particules sont nettement supérieures à la norme pour une excellente efficacité de filtration sur une longue période de temps
- Boîte en charbon de bois de qualité supérieure, avec traitement supplémentaire pour une absorption optimale des gaz
- Structure spécifique de la boîte pour une faible résistance respiratoire et un confort accru pour l’utilisateur
- Profil bas pour un champ de vision dégagé
- Polyvalent : peut être utilisé avec des respirateurs existants
- Stockage sécurisé entre les périodes d’utilisation (couvercle en plastique)
Spécification
EPI de catégorie 3, Homologué CE, QA :ISO 9001/2000, Certificat CE :0070-236-079-11-03-0089, Attestation CE :0070-236-079-11-03-0089, Déclaration de conformité :APAVE-1788070 | |
Charbon actif et imprégné sans chrome, dia. ext. de 106 mm, 300 g | |
5/paquet |
RD40 | |
Plastique ABS avec couvercle en plastique |