Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human NDRG3 Protein
A cDNA sequence encoding the NDRG3 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
131.00€ - 7540.00€
Spécification
Nom | NDRG3 Protein |
---|---|
État réglementaire | Research Use Only |
Concentration en endotoxines | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Type de produit | Recombinant Protein |
Réactivité croisée | Human |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15901629
|
enQuireBio™
QP12810-2UG |
2 μg |
131.00€
2µg |
Expédition estimée: 24-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15981619
|
enQuireBio™
QP12810-10UG |
10 μg |
203.00€
10µg |
Expédition estimée: 24-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15991619
|
enQuireBio™
QP12810-1MG |
1 mg |
7540.00€
1mg |
Expédition estimée: 24-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Spécification
NDRG3 Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Human | |
His | |
The NDRG3 solution (0.25 mg/1ml) contains Phosphate buffered saline (pH 7.4), 20% glycerol and 1mM DTT. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSMDELQDV QLTEIKPLLN DKEHDIETTH GVVHVTIRGL PKGNRPVILT YHDIGLNHKS CFNAFFNFED MQEITQHFAV CHVDAPGQQE GAPSFPTGYQ YPTMDELAEM LPPVLTHLSL KSIIGIGVGA GAYILSRFAL NHPELVEGLV LINVDPCAKG WIDWAASKLS GLTTNVVDII LAHHFGQEEL QANLDLIQTY RMHIAQDINQ DNLQLFLNSY NGRRDLEIER PILGQNDNKS KTLKCSTLLV VGDNSPAVEA VVECNSRLNP INTTLLKMAD CGGLPQVVQP GKLTEAFKYF LQGMGYIPSA SMTRLARSRT HSTSSSLGSG ESPFSRSVTS NQSDGTQESC ESPDVLDRHQ TMEVSC | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |