Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Splicing factor U2AF 35 kDa subunit Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Splicing factor U2AF 35 kDa subunit, was expressed in the hosts and tags indicated.
160.00€ - 2285.00€
Spécification
Numéro d’adhésion | NP_001020374.1 |
---|---|
Identification génétique (Entrez) | 102724594 |
Nom | Splicing factor U2AF 35 kDa subunit Protein |
État réglementaire | Research Use Only |
Concentration en endotoxines | Not determined. |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
16086360
|
enQuireBio™
QP6861-EC-100UG |
100 μg |
505.00€
100µg |
Expédition estimée: 10-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
16006370
|
enQuireBio™
QP6861-EC-1MG |
1 mg |
2285.00€
1mg |
Expédition estimée: 10-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
16096360
|
enQuireBio™
QP6861-EC-10UG |
10 μg |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
16016370
|
enQuireBio™
QP6861-EC-200UG |
200 μg |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
16026370
|
enQuireBio™
QP6861-EC-500UG |
500 μg |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
16036370
|
enQuireBio™
QP6861-EC-50UG |
50 μg |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
Spécification
NP_001020374.1 | |
Splicing factor U2AF 35 kDa subunit Protein | |
Not determined. | |
Full Length | |
Human | |
GST | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
102724594 | |
Research Use Only | |
U2AF1 | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MAEYLASIFG TEKDKVNCSF YFKIGACRHG DRCSRLHNKP TFSQTIALLN IYRNPQNSSQ SADGLRCAVS DVEMQEHYDE FFEEVFTEME EKYGEVEEMN VCDNLGDHLV GNVYVKFRRE EDAEKAVIDL NNRWFNGQPI HAELSPVTDF REACCRQYEM GECTRGGFCN FMHLKPISRE LRRELYGRRR KKHRSRSRSR ERRSRSRDRG RGGGGGGGGG GGGRERDRRR SRDRERSGRF | |
Greater than 80% as determined by SDS-PAGE. |