missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Steroid 17-alpha-hydroxylase / 17,20 lyase Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Steroid 17-alpha-hydroxylase/17,20 lyase, was expressed in the hosts and tags indicated.
160.00€ - 2285.00€
Spécification
Numéro d’adhésion | NP_000093.1 |
---|---|
Identification génétique (Entrez) | 1586 |
Nom | Steroid 17-alpha-hydroxylase / 17,20 lyase Protein |
État réglementaire | Research Use Only |
Concentration en endotoxines | Not determined. |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15978559
|
enQuireBio™
QP5904-EC-100UG |
100 μg |
505.00€
100µg |
Expédition estimée: 24-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15998559
|
enQuireBio™
QP5904-EC-1MG |
1 mg |
2285.00€
1mg |
Expédition estimée: 24-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15988559
|
enQuireBio™
QP5904-EC-10UG |
10 μg |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
15908569
|
enQuireBio™
QP5904-EC-200UG |
200 μg |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
15918569
|
enQuireBio™
QP5904-EC-500UG |
500 μg |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
15928569
|
enQuireBio™
QP5904-EC-50UG |
50 μg |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
Spécification
NP_000093.1 | |
Steroid 17-alpha-hydroxylase / 17,20 lyase Protein | |
Not determined. | |
Full Length | |
Human | |
GST | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
1586 | |
Research Use Only | |
CYP17A1 | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MWELVALLLL TLAYLFWPKR RCPGAKYPKS LLSLPLVGSL PFLPRHGHMH NNFFKLQKKY GPIYSVRMGT KTTVIVGHHQ LAKEVLIKKG KDFSGRPQMA TLDIASNNRK GIAFADSGAH WQLHRRLAMA TFALFKDGDQ KLEKIICQEI STLCDMLATH NGQSIDISFP VFVAVTNVIS LICFNTSYKN GDPELNVIQN YNEGIIDNLS KDSLVDLVPW LKIFPNKTLE KLKSHVKIRN DLLNKILENY KEKFRSDSIT NMLDTLMQAK MNSDNGNAGP DQDSELLSDN HILTTIGDIF GAGVETTTSV VKWTLAFLLH NPQVKKKLYE EIDQNVGFSR TPTISDRNRL LLLEATIREV LRLRPVAPML IPHKANVDSS IGEFAVDKGT EVIINLWALH HNEKEWHQPD QFMPERFLNP AGTQLISPSV SYLPFGAGPR SCIGEILARQ ELFLIMAWLL QRFDLEVPDD GQLPSLEGIP KVVFLIDSFK VKIKVRQAWR EAQAEGST | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |