Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse Noggin Protein
A cDNA sequence encoding the Noggin was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
131.00€ - 5100.00€
Spécification
Nom Noggin Protein
État réglementaire Research Use Only
Concentration en endotoxines < 1.0 EU per ug protein as determined by the LAL method.
Activité biologique The ED50 as determined by inhibiting BMP-4-induced alkaline phosphatase production of murine ATDC5 cells is less than 2ng/ml, corresponding to a specific activity of > 5.0 M 105 IU/mg in the presence of 5ng/ml BMP-4.
Type de produit Recombinant Protein
Consulter d'autres spécifications
Produits 3
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
15915198
Afficher les documents Détails de la promotion
enQuireBio™
QP10795-5UG
5 μg
131.00€
5µg
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 10-05-2024
pour voir le stock disponible 
15905198
Afficher les documents Détails de la promotion
enQuireBio™
QP10795-20UG
20 μg
215.00€
20µg
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 10-05-2024
pour voir le stock disponible 
15995188
Afficher les documents Détails de la promotion
enQuireBio™
QP10795-1MG
1 mg
5100.00€
1mg
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 10-05-2024
Spécification
Noggin Protein
< 1.0 EU per ug protein as determined by the LAL method.
Recombinant Protein
E. coli
MQHYLHIRPAPSDNLPLVDLIEHPDPIFDPKEKDLNETLLRSLLGGHYDPGFMATSPPEDRPGGGGGPAGGAEDLAELDQLLRQRPSGAMPSEIKGLEFSEGLAQGKKQRLSKKLRRKLQMWLWSQTFCPVLYAWNDLGSRFWPRYVKVGSCFSKRSCSVPEGMVCKPSKSVHLTVLRWRCQRRGQRCGWIPIQYPIISECKCSC
Greater than 95.0% as determined by SDS-PAGE.
Research Use Only
The ED50 as determined by inhibiting BMP-4-induced alkaline phosphatase production of murine ATDC5 cells is less than 2ng/ml, corresponding to a specific activity of > 5.0 M 105 IU/mg in the presence of 5ng/ml BMP-4.
Mouse
Untagged
Lyophilized from a 0.2?m filtered solution in 30% acetonitrile, 0.1% TFA.