missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse RAPSN Protein
A cDNA sequence encoding the RAPSN was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
131.00€ - 5220.00€
Spécification
Nom | RAPSN Protein |
---|---|
État réglementaire | Research Use Only |
Concentration en endotoxines | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Type de produit | Recombinant Protein |
Réactivité croisée | Mouse |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15983029
|
enQuireBio™
QP13268-5UG |
5 μg |
131.00€
5µg |
Expédition estimée: 21-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15973029
|
enQuireBio™
QP13268-20UG |
20 μg |
203.00€
20µg |
Expédition estimée: 21-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15963029
|
enQuireBio™
QP13268-1MG |
1 mg |
5220.00€
1mg |
Expédition estimée: 21-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Spécification
RAPSN Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Mouse | |
His | |
RAPSN protein solution (0.5 mg/ml) containing 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 0.4M Urea and 10% glycerol. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSMGQDQTK QQIEKGLQLY QSNQTEKALQ VWMKVLEKGS DLVGRFRVLG CLVTAHSEMG RYKEMLKFAV VQIDTARGLE DADFLLESYL NLARSNEKLC EFHKTISYCK TCLGLPGTRA GAQLGGQVSL SMGNAFLGLS LFQKALESFE KALRYAHNND DTMLECRVCC SLGSFYAQVK DYEKALFFPC KAAELVNDYG KGWSLKYRAM SQYHMAVAYR LLGHLGSAME CCEESMKIAL QHGDRPLQAL CLLCFADIHR SRGDLETAFP RYDSAMSIMT EIGNRLGQVH VLLGVAKCWM ARKVQDKALD AIEKAQDLAE EVGNKLSQLK LHCLSESIYR SKGLQRELRT HVVRFHECVE ETELYCGLCG ESIGERNSRL QALPCSHIFH LRCLQNNGTR SCPNCRRSSM KPGFV | |
Greater than 85% as determined by SDS-PAGE. |