Learn More
Recombinant VHH Alpaca, anti-Human, anti-Rabbit, Alexa Fluor 488, Clone: CTK0101 and CTK0102, Proteintech ChromoTek
Alpaca Monoclonal Antibody
91.00€ - 318.00€
Spécification
Antigène | Recombinant VHH |
---|---|
Clone | CTK0101 and CTK0102 |
Applications | Immunofluorescence, Western Blot, Flow Cytometry |
Classification | Monoclonal |
Conjugué | Alexa Fluor 488 |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
17353493
|
Chromotek
SRBAF488-1-10 |
10 μL |
91.00€
10µL |
Expédition estimée: 18-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
17363493
|
Chromotek
SRBAF488-1-100 |
100 μL |
318.00€
100µL |
Expédition estimée: 05-07-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
Nano-Secondary™ alpaca anti-human IgG/anti-rabbit IgG, recombinant VHH is an anti-human IgG and anti-rabbit IgG specific secondary antibody. It consists of of a mixture of 2 Nanobodies that bind to human IgG and rabbit IgG with high affinity & specificity.
Specifications
Recombinant VHH | |
Immunofluorescence, Western Blot, Flow Cytometry | |
Alexa Fluor 488 | |
Human, Rabbit | |
Store at -20°C short term or -80°C long term. Aliquot upon delivery. Avoid freeze-thaw cycles. |
CTK0101 and CTK0102 | |
Monoclonal | |
Alpaca | |
Secondary |