Learn More
Recombinant VHH Alpaca, anti-Mouse, Alexa Fluor 488, Clone: CTK0105 and CTK0106, Proteintech ChromoTek
Alpaca Monoclonal Antibody
91.00€ - 318.00€
Spécification
Antigène | Recombinant VHH |
---|---|
Clone | CTK0105 and CTK0106 |
Applications | Immunofluorescence, Western Blot |
Espèces hôtes | Alpaca |
Espèces cibles | Mouse |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
17353473
|
Chromotek
SMS2BAF488-1-10 |
10 μL |
91.00€
10µL |
Expédition estimée: 05-07-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
17363473
|
Chromotek
SMS2BAF488-1-100 |
100 μL |
318.00€
100µL |
Expédition estimée: 05-07-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
Nano-Secondary™ alpaca anti-mouse IgG2b, Fc-specific recombinant VHH is an anti-mouse IgG subclass specific antibody. This secondary antibody product consists of Nanobodies that bind to mouse IgG2b with high affinity & specificity.
Spécification
Recombinant VHH | |
Immunofluorescence, Western Blot | |
Mouse |
CTK0105 and CTK0106 | |
Alpaca |