Learn More
enQuireBio™ Recombinant Zika Envelope Protein
A cDNA sequence encoding the Zika Envelope was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
131.00€ - 1740.00€
Spécification
Nom | Zika Envelope Protein |
---|---|
État réglementaire | Research Use Only |
Concentration en endotoxines | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Type de produit | Recombinant Protein |
Réactivité croisée | Zika |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15995359
|
enQuireBio™
QP13997-HIS-2UG |
2 μg |
131.00€
2µg |
Expédition estimée: 21-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15975359
|
enQuireBio™
QP13997-HIS-10UG |
10 μg |
203.00€
10µg |
Expédition estimée: 21-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15915369
|
enQuireBio™
QP13997-HIS-50UG |
50 μg |
700.00€
50µg |
Expédition estimée: 21-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15965359
|
enQuireBio™
QP13997-HIS-100UG |
100 μg |
228.00€
100µg |
Expédition estimée: 21-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15905369
|
enQuireBio™
QP13997-HIS-500UG |
500 μg |
870.00€
500µg |
Expédition estimée: 21-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15985359
|
enQuireBio™
QP13997-HIS-1MG |
1 mg |
1740.00€
1mg |
Expédition estimée: 21-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Spécification
Zika Envelope Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Zika | |
His | |
Zika Envelope protein solution contains PBS and 25mM arginine. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MMMASKDATS SVDGASGAGQ LVPEVNASDP LAMDPVAGSS TAVATAGQVN PIDPWIINNF VQAPQGEFTI SPNNTPGDVL FDLSLGPHLN PFLLHLSQMY NGWVGNMRVR IMLAGNAFTA GKIIVSCIPP GFGSHNLTIA QATLFPHVIA DVRTLDPIEV PLEDVRNVLF HNNDRNQQTM RLVCMLYTPL RTGGGTGDSF VVAGRVMTCP SPDFNFLFLV PPTVEQKTRP FTLPNLPLSS LSNSRAPLPI SSMGISPDNV QSVQFQNGRC TLDGRLVGTT PVSLSHVAKI RGTSNGTVIN LTELDGTPFH PFEGPAPIGF PDLGGCDWHI NMTQFGHSSQ TQYDVDTTPD TFVPHLGSIQ ANGIGSGNYV GVLSWISPPS HPSGSQVDLW KIPNYGSSIT EATHLAPSVY PPGFGEVLVF FMSKMPGPGA YNLPCLLPQE YISHLASEQA PTVGEAALLH YVDPDTGRNL GEFKAYPDGF LTCVPNGASS GPQQLPINGV FVFVSWVSRF YQLKPVGTAS SARGRLGLRR | |
Zika Envelope protein is >95% pure as determined by SDS-PAGE. |