Learn More
Scilabub™ Gant résistant à la chaleur rouge
Ces gants rouges résistants à la chaleur en polyamide Nomex™ résistent à une température de 260°C (température de travail, chaleur sèche uniquement) et possèdent une structure en tissu tricoté pour encore plus de confort.
255.00€ - 309.00€
Spécification
Certifications/Conformité | EN 388 : 1 X 4 X et EN 407: 41301X |
---|---|
Classification | Nomex III |
Couleur | Rouge |
Latex Free | Oui |
Matériau | Nomex |
Code produit | Marque | Dimensions | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Dimensions | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
12392229
|
Scilabub™
GLO/NL |
Grande taille |
255.00€
1 paire |
Expédition estimée: 11-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11873841
|
Scilabub™
GLO/NL |
Grande taille |
309.00€
2 pièces Prix par lots disponible |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
12382229
|
Scilabub™
GLO/NM |
Moyenne |
255.00€
1 paire |
Expédition estimée: 11-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
12372229
|
Scilabub™
GLO/NS |
S |
255.00€
1 paire |
Expédition estimée: 17-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11863801
|
Scilabub™
GLO/NS |
S |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
11803841
|
Scilabub™
GLO/NM |
Moyenne |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
Description
- Résistant à la chaleur (température de travail de 260°C, chaleur sèche uniquement)
- Conductivité thermique basse
- Sans amiante
- Double épaisseur
- Tissu tricoté pour le confort
- Ne se rétrécit pas ou ne fond pas
- Non affecté par le lavage
- Résistant
- Conforme à la norme EN 388 : 1 X 4 X et EN 407: 4 1 3 0 1 X
Spécification
EN 388 : 1 X 4 X et EN 407: 41301X | |
Rouge | |
Nomex | |
Gants | |
Haute température |
Nomex III | |
Oui | |
Non poudrés | |
1 par unité | |
300 mm |