Learn More
Abeba™ Chaussures Reflexor™5710
La chaussure antistatique comprend une semelle en PU ultra antidérapante.
Marque: Abeba™ 5710/40
Code nomenclature Nacres: HA.03
Informations supplémentaires : Poids : 1.20000kg
Description
- CE EN ISO 20347:2012 O1 SRB
- Cuir lisse
- Noir
- Semelle extérieure antidérapante en PU
- 2 semelles intérieures remplaçables Reflexor™ (article n° 3566/3570)
- Antistatiques
- Doublure en microfibre, absorbant la transpiration
- Zone de coup de pied avec laçage
- Couture cousue à la main
Spécification
CE EN ISO 20347:2012 O1 SRB | |
Microfibre | |
40 | |
PUR |
Noir | |
Cuir | |
Antidérapant | |
5710 |