Learn More
Abeba™ Chaussures Reflexor™5710
La chaussure antistatique comprend une semelle en PU ultra antidérapante.
137.25€
Spécification
Certifications/Conformité | CE EN ISO 20347:2012 O1 SRB |
---|---|
Couleur | Noir |
Matériau de revêtement | Microfibre |
Matériau | Cuir |
Caractéristiques de la semelle | Antidérapant |
Code produit | Marque | Dimensions | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Dimensions | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15641918
|
Abeba™
5710/40 |
40 |
137.25€
1 paire |
Expédition estimée: 07-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15651918
|
Abeba™
5710/41 |
41 |
137.25€
1 paire |
Expédition estimée: 07-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15661918
|
Abeba™
5710/42 |
42 |
137.25€
1 paire |
Expédition estimée: 07-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15681918
|
Abeba™
5710/43 |
43 |
137.25€
1 paire |
Expédition estimée: 07-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15691918
|
Abeba™
5710/44 |
44 |
137.25€
1 paire |
Expédition estimée: 07-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15601928
|
Abeba™
5710/45 |
45 |
137.25€
1 paire |
Expédition estimée: 07-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15611928
|
Abeba™
5710/46 |
46 |
137.25€
1 paire |
Expédition estimée: 07-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- CE EN ISO 20347:2012 O1 SRB
- Cuir lisse
- Noir
- Semelle extérieure antidérapante en PU
- 2 semelles intérieures remplaçables Reflexor™ (article n° 3566/3570)
- Antistatiques
- Doublure en microfibre, absorbant la transpiration
- Zone de coup de pied avec laçage
- Couture cousue à la main
Spécification
CE EN ISO 20347:2012 O1 SRB | |
Microfibre | |
Antidérapant | |
5710 |
Noir | |
Cuir | |
PUR |