Learn More
REG4 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
140.00€ - 399.00€
Spécification
Antigène | REG4 |
---|---|
Concentration | 0.29 mg/mL |
Applications | Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot |
Classification | Polyclonal |
Conjugué | Unconjugated |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
16839883
|
Proteintech
12268-1-AP-20UL |
20 μL |
140.00€
20µL |
Expédition estimée: 12-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
16829883
|
Proteintech
12268-1-AP-150UL |
150 μL |
399.00€
150µL |
Expédition estimée: 12-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
Reg IV is part of the regenerating gene family within the C-type lectin superfamily. This family is involved in liver, pancreatic, gastric and intestinal cell proliferation and differentiation. Reg IV is a 158-amino acid secretory protein implicated in cell regeneration and/or survival with a definite growth stimulating effect on pancreatic beta cells. It is highly expressed in colorectal, gastric, prostate and other types of cancer. Reg IV-positive tumor cells display different phenotypes including mucus-secreting, enterocyte-like, and undifferentiated.Spécification
REG4 | |
Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
Human, Mouse, Rat | |
Q68AX7, Q9BYZ8, Q9D8G5 | |
445583, 67709, 83998 | |
REG4 Fusion Protein Ag2934 | |
Primary | |
-20°C | |
REG4 |
0.29 mg/mL | |
Polyclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3 | |
GISP, REG 4, REG IV, REG like protein, REG4, RELP | |
Reg4 | |
IgG | |
Antigen Affinity Chromatography | |
Antibody |