Learn More
Thermo Scientific™ Kits d’espace de rétention
Installez un espace de rétention / une pré-colonne sur votre colonne analytique avec un seul kit.
33.40€ - 76.05€
Spécification
À utiliser avec | Pré-colonne (GC) |
---|---|
À utiliser avec (application) | GC |
Code produit | Marque | Description | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Description | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10301165
|
Thermo Scientific™
260G498P |
Tubulure ; 0,32 mm de dia. int. x 2 m |
47.31€
1 pièce |
Expédition estimée: 29-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10391435
|
Thermo Scientific™
260G495P |
Tubulure ; 0,25 mm de dia. int. x 5 m |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
10006264
|
Thermo Scientific™
260G496P |
Tubulure ; 0,32 mm de dia. int. x 5 m |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
10506195
|
Thermo Scientific™
260G401P |
Tubulure ; 0,53 mm de dia. int. x 1 m (Siltek) |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
10341335
|
Thermo Scientific™
260G499P |
Tubulure ; 0,53 mm de dia. int. x 2 m |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
10429244
|
Thermo Scientific™
260G500P |
Tubulure ; 0,53 mm de dia. int. x 5 m |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
10691206
|
Thermo Scientific™
260RG497 |
Kit d’espace de rétention, 0,22 à 0,32 mm de dia. int., 2 m |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
10772846
|
Thermo Scientific™
260RG499 |
Kit d’espace de rétention ; 0,53 mm de dia. int., 2 m |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
Description
Utilisez les kits d’espace de rétention Thermo Scientific™ pour installer facilement un espace de rétention / une pré-colonne sur votre colonne analytique. Chaque kit comprend une tubulure en silice désactivée, un mini-raccord et cinq ferrules.
Comprend :
- Longueur de tube en silice fondue désactivée
- Raccord union mini
- Cinq ferrules
Spécification
Pré-colonne (GC) | |
GC |
Période de garantie limitée : conformément à toutes les exigences et exclusions de la garantie définies dans nos modalités et conditions de vente, ce produit est garanti pendant un délai de quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date à laquelle nous l’expédions. Clause de non-responsabilité en matière de restriction d’utilisation à des fins de recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du ou des produits à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas aux produits sur les pages Web associées à cette déclaration.