Learn More
3M™ Kit de demi-masque réutilisable et filtres à particules P3
Code nomenclature Nacres: HA.06
Click to view available options
Modèle:
HF-3011
HF-3021
HF-3031
Dimensions:
S
M
L
Conditionnement:
10 pièces
Description
- Comprend 1 demi-masque réutilisable 3M™, 1 filtre à particules 3M™ PF10 P3 R D DT-1135E, 1 préfiltre 3M™ SC-6600 et 1 porte-préfiltre 3M™ SC-6602
- Fournit une protection contre les particules P3
- Fourni dans une boîte de stockage utile et réutilisable
Spécification
Spécification
| Type de produit | Pack de respirateur prêt à l’ emploi |
| Dimensions | M |
| Comprend | Demi-masque réutilisable de 3M™, filtre P3 et préfiltre |
| Modèle | HF-3021 |
| Quantité | 10/Carton |
Suggestions de produits
Clients qui ont consulté cet article ont également consulté
Viewing 1-4 of
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
3M™ Kit de demi-masque réutilisable et filtres à particules P3 >
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu