Learn More
3M™ Kit de demi-masque réutilisable et filtres à particules P3 Code produit.: 17786983
Expédition estimée: 05-11-2025
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    870.00€
    520.68€ / 10 pièces
    Économisez 349.32€
    40% de réduction
Il en reste null
Ajouter au panier
3M™ Kit de demi-masque réutilisable et filtres à particules P3
Code produit. 17786983
HF-3011, S, 10 pièces
Code nomenclature Nacres: HA.06
Click to view available options
Modèle:
HF-3011
HF-3021
HF-3031
Dimensions:
S
M
L
Conditionnement:
10 pièces
Code produit. 17786983
Marque: 3M™ 7100265070
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    870.00€
    520.68€ / 10 pièces
    Économisez 349.32€
    40% de réduction
Il en reste null
Expédition estimée: 05-11-2025
Ajouter au panier
Il en reste null
Ajouter au panier
Ce kit pratique et prêt à l’emploi comprend un demi-masque réutilisable 3M™, un filtre P3 et un préfiltre, le tout dans une boîte de stockage réutilisable.
  • Comprend 1 demi-masque réutilisable 3M™, 1 filtre à particules 3M™ PF10 P3 R D DT-1135E, 1 préfiltre 3M™ SC-6600 et 1 porte-préfiltre 3M™ SC-6602
  • Fournit une protection contre les particules P3
  • Fourni dans une boîte de stockage utile et réutilisable
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Pack de respirateur prêt à l’ emploi
Dimensions S
Comprend Demi-masque réutilisable de 3M™, filtre P3 et préfiltre
Modèle HF-3011
Quantité 10/Carton
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
3M™ Kit de demi-masque réutilisable et filtres à particules P3 >