Learn More
RUBIS Brucelles à action inversée
Brucelles à action inversée - SS antimagnétique/antiacide
22.44€ - 24.11€
Spécification
Matériau | Acier inoxydable anti-acide/antimagnétique |
---|---|
Type de produit | Pincettes à action inverse |
Quantité (nbre par cas) | 1 par unité |
Type | Pinces brucelles à verrouillage automatique |
Code produit | Marque | Type de pointe | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Type de pointe | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11743426
|
RUBIS
OR |
Pointe fine tranchante |
22.44€
1 pièce |
Expédition estimée: 11-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11753426
|
RUBIS
321R |
Pointe plate/ronde |
24.11€
1 pièce |
Expédition estimée: 28-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Pinces à action inversée
- Pinces de haute précision
- 100 % fabriqué en Suisse
- Appuyer pour ouvrir
- Acier inoxydable anti-acide/antimagnétique
- Alignement parfait
- Très fiable
- Conçu pour des applications à usage prolongé
Spécification
Acier inoxydable anti-acide/antimagnétique | |
Pincettes à action inverse | |
1 par unité | |
Pinces brucelles à verrouillage automatique |