missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

REXO4 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech

Rabbit Polyclonal Antibody

Marque:  Proteintech 18890-1-AP-150UL

Informations supplémentaires : Poids : 0.00010kg

 Afficher plus de versions de ce produit

Code produit. 16828724

  • 325.38€ / 150µL
Expédition estimée: 03-10-2022
pour voir le stock disponible 

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!


Description

Description

Spécification

Spécification

REXO4
Polyclonal
Unconjugated
REXO4
Exonuclease XPMC2, hPMC2, PMC2, REX4, REXO4, RNA exonuclease 4, XPMC2, XPMC2H
Rabbit
Antigen Affinity Chromatography
RUO
227656, 311826, 57109
-20°C
Liquid
Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunofluorescence, Immunocytochemistry
0.39 mg/mL
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
Q6PAQ4, Q9GZR2
Rexo4
REXO4 Fusion Protein Ag13473
150 μL
Primary
Rat, Mouse, Human
Antibody
IgG
Vidéos
FDS
Documents
Certificats
Promotions

Promotions