Learn More
RFX5 Rabbit anti-Human, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
140.00€ - 399.00€
Spécification
Antigène | RFX5 |
---|---|
Concentration | 0.19 mg/mL |
Applications | Western Blot |
Classification | Polyclonal |
Conjugué | Unconjugated |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
16839673
|
Proteintech
12137-1-AP-20UL |
20 μL |
140.00€
20µL |
Expédition estimée: 28-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
16829673
|
Proteintech
12137-1-AP-150UL |
150 μL |
399.00€
150µL |
Expédition estimée: 28-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
Substrate of the antigen receptor-coupled tyrosine kinase. Plays a role in antigen receptor signaling for both clonal expansion and deletion in lymphoid cells. Directly associates with HAX-1, through binding to its C-terminal region. May also be involved in the regulation of gene expression.Spécification
RFX5 | |
Western Blot | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
Human | |
P48382 | |
5993 | |
RFX5 Fusion Protein Ag2783 | |
Primary | |
-20°C | |
RFX5 |
0.19 mg/mL | |
Polyclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3 | |
DNA binding protein RFX5, Regulatory factor X 5, RFX5 | |
RFX5 | |
IgG | |
Antigen Affinity Chromatography | |
Antibody |