Learn More
RIC8A Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
140.00€ - 399.00€
Spécification
Antigène | RIC8A |
---|---|
Concentration | 0.2 mg/mL |
Applications | Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot |
Classification | Polyclonal |
Conjugué | Unconjugated |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
16888013
|
Proteintech
11138-1-AP-20UL |
20 μL |
140.00€
20µL |
Expédition estimée: 30-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
16878013
|
Proteintech
11138-1-AP-150UL |
150 μL |
399.00€
150µL |
Expédition estimée: 30-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
Guanine nucleotide exchange factor (GEF), which can activate some, but not all, G-alpha proteins. Able to activate GNAI1, GNAO1 and GNAQ, but not GNAS by exchanging bound GDP for free GTP. Involved in regulation of microtubule pulling forces during mitotic movement of chromosomes by stimulating G(i)-alpha protein, possibly leading to release G(i)-alpha-GTP and NuMA proteins from the NuMA-GPSM2-G(i)-alpha-GDP complex. Also acts as an activator for G(q)-alpha (GNAQ) protein by enhancing the G(q)-coupled receptor-mediated ERK activation.Spécification
RIC8A | |
Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
Human, Mouse, Rat | |
Q3TIR3, Q80ZG1, Q9NPQ8 | |
101489, 293614, 60626 | |
RIC8A Fusion Protein Ag1593 | |
Primary | |
-20°C | |
RIC8A |
0.2 mg/mL | |
Polyclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3 | |
Protein Ric 8A, RIC8, RIC8A, synembryn, Synembryn A | |
RIC8A | |
IgG | |
Antigen Affinity Chromatography | |
Antibody |