Learn More
Epredia™ Couteaux en acier réutilisables Richard-Allan Scientific™
Utilisez les couteaux en acier réutilisables Epredia™ Richard-Allan ScientificTM avec des microtomes ou des cryostats lorsque l’application technique l’exige.
303.96€ - 1515.00€
Spécification
Type de produit | Couteaux en acier |
---|---|
Matériau | Steel |
Gamme de produits | Richard-Allan Scientific™ |
Code produit | Marque | Description | Profile | Longueur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Description | Profile | Longueur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||
11995352
|
Epredia™
152120 |
Profil en D avec pointe en carbure de tungstène ; 16 cm | D | 16 cm |
1515.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 17-07-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||
12656265
|
Epredia™
152030 |
Couteau en acier à profil en C, 22 cm | C | 22cm |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||
Description
Utilisez les couteaux en acier réutilisables Thermo Scientific™ Richard-Allan Scientific™ avec des microtomes ou des cryostats lorsque l’application technique l’exige.
- Les couteaux réutilisables peuvent être réaffûtés sur un aiguiseur de couteaux approprié pour une utilisation prolongée
- Il est conseillé de commander une ou plusieurs boîtes de protection avec le ou les couteaux, chaque boîte pouvant accueillir deux couteaux
- Les couteaux à profil en C sont utilisés pour des techniques standard de paraffine et cryogéniques
- Les couteaux à profil en D sont utilisés pour découper des matériaux plus durs qui nécessitent une plus grande stabilité du couteau
- Les couteaux en carbure de tungstène sont utilisés pour leur résistance et leur durabilité lors de la découpe d’échantillons très durs ou en résine enrobée
Spécification
Couteaux en acier | |
Steel | |
Richard-Allan Scientific™ |