missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

ROCK2 Mouse anti-Human, Mouse, Rat, Clone: 1C7B8, Proteintech

Mouse Monoclonal Antibody

Marque:  Proteintech 66633-1-IG-20UL

Informations supplémentaires : Poids : 0.00010kg

 Afficher plus de versions de ce produit

Code produit. 16828695

  • 140.00€ / 20µL
Expédition estimée: 15-04-2024
pour voir le stock disponible 

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!


Description

Description

This antibody is specific to ROCK2.

The function of this protein remains unknown.
Spécification

Spécification

ROCK2
Monoclonal
1 mg/mL
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
O75116, P70336, Q62868
ROCK2
ROCK2 Fusion Protein Ag16330
20 μL
Primary
Rat, Mouse, Human
Antibody
IgG2b
Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin)
1C7B8
Unconjugated
ROCK2
KIAA0619, p164 ROCK 2, Rho kinase 2, ROCK2
Mouse
Protein A
RUO
19878, 25537, 9475
-20°C
Liquid
Suggestions de produits

Suggestions de produits

Vidéos
FDS
Documents

Documents

Certificats
Promotions

Promotions