Learn More
RPA/p70 (Replication Protein A) Ab-2, Mouse Monoclonal Antibody,Lab Vision™ Epredia™
Provide accurate, reproducible results Epredia™ RPA/p70 (Replication Protein A) Ab-2, Mouse Monoclonal Antibody.
404.94€ - 575.00€
Spécification
Antigène RPA/p70 (Replication Protein A) Ab-2
Clone 2H10 or 70C or alphaSSB70C
Applications Immunoprecipitation, Western Blot
Classification Monoclonal
Conjugué Unconjugated
Consulter d'autres spécifications
Produits 3
Code produit Marque Quantité Concentration Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Concentration Prix Quantité et disponibilité  
12642057
Afficher les documents
Epredia
MS-692-P1
500 μL 200μg/mL Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
12652057
Afficher les documents
Epredia
MS-692-P1ABX
100 μL 1mg/mL Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
12662057
Afficher les documents
Epredia
MS-692-PABX
200 μL 1mg/mL Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Description
Description
Replication Protein A (RPA) (also known as human single-stranded DNA binding protein, or HSSB) is involved in DNA replication, repair, and recombination. RPA from human cells is a stable heterotrimer of 70kDa, 32-34kDa, and 11-14kDa subunits (RPA70, RPA32, and RPA14 respectively). RPA is required for the SV40 large tumor antigen-catalyzed unwinding of SV40 DNA and stimulates DNA polymerase α and δ. RPA70 is composed of three domains: an N-terminal domain that is not required for ssDNA binding or SV40 replication, a central DNA-binding domain, and a C-terminal domain that is essential for subunit interactions.
Host Species: Mouse
Clone: 2H10 or 70C or αSSB70C
Isotype: IgG1/κ
Species Reactivity: Human. Others not known.
Epitope: Not determined
Immunogen: Purified human RPA protein
Molecular Weight: 70kDa
Positive Control: HeLa cells
Cellular Localization: Nuclear
Recommended for:
  • Immunohistochemistry (Not suitable)
  • Western Blotting
  • Immunoprecipitation (Native and denatured)
  • Gel Supershift
Note:
USA: RUO; Int'l: RUO
Spécification
Spécification
RPA/p70 (Replication Protein A) Ab-2
Immunoprecipitation, Western Blot
Unconjugated
Mouse
DNA Repair
Purified human RPA protein
Primary
2H10 or 70C or alphaSSB70C
Monoclonal
Concentrated
RUO
Human
IgG2a κ