missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

RPL23A Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech

Rabbit Polyclonal Antibody

Marque:  Proteintech 16386-1-AP-20UL

Informations supplémentaires : Poids : 0.00010kg

 Afficher plus de versions de ce produit

Code produit. 16845994

  • 140.00€ / 20µL
Expédition estimée: 30-05-2024
pour voir le stock disponible 

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!


Description

Description

The function of this protein remains unknown.
Spécification

Spécification

RPL23A
Polyclonal
Unconjugated
RPL23A
60S ribosomal protein L23a, MDA20, ribosomal protein L23a, RPL23A
Rabbit
Antigen Affinity Chromatography
RUO
268449, 360572, 6147
-20°C
Liquid
Immunohistochemistry (Paraffin), Immunoprecipitation, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Western Blot
0.13 mg/mL
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
P62750, P62751, P62752
Rpl23a
RPL23A Fusion Protein Ag9424
20 μL
Primary
Rat, Mouse, Human
Antibody
IgG
Suggestions de produits

Suggestions de produits

Vidéos
FDS
Documents

Documents

Certificats
Promotions

Promotions