missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
RPTOR Antibody (SR1170), Novus Biologicals™
Rabbit Monoclonal Antibody
338.00€ - 449.00€
Spécification
| Antigène | RPTOR |
|---|---|
| Clone | SR1170 |
| Dilution | Western Blot 1:500-1:1000, Flow Cytometry 1:30, Immunohistochemistry 1:50-1:100, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1:50-1:100, Immunoprecipitation 1:30 |
| Applications | Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunofluorescence, Immunoprecipitation |
| Classification | Monoclonal |
| Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
|
18661735
|
Novus Biologicals
NBP3-21541-50ul |
50 μg |
338.00€
50µL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
|
18628854
|
Novus Biologicals
NBP3-21541-100ul |
100 μg |
449.00€
100µL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
RPTOR Monoclonal antibody specifically detects RPTOR in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunofluorescence, ImmunoprecipitationSpécification
| RPTOR | |
| Western Blot 1:500-1:1000, Flow Cytometry 1:30, Immunohistochemistry 1:50-1:100, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1:50-1:100, Immunoprecipitation 1:30 | |
| Monoclonal | |
| Purified | |
| RUO | |
| Human, Mouse, Rat | |
| KIAA1303p150 target of rapamycin (TOR)-scaffold protein containing WD-repeats, KOG1, Mip1, p150 target of rapamycin (TOR)-scaffold protein, Raptor, regulatory associated protein of MTOR, complex 1, regulatory-associated protein of mTOR | |
| A synthesized peptide derived from human RPTOR (Uniprot #: Q8N122) | |
| Primary | |
| Store at -20 degrees C. Avoid freeze/thaw cycles. |
| SR1170 | |
| Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunofluorescence, Immunoprecipitation | |
| Unconjugated | |
| Rabbit | |
| Autophagy, Cancer, Hypoxia, mTOR Pathway, Signal Transduction | |
| PBS, pH 7.4, 150mM NaCl, 50% glycerol. | |
| 57521 | |
| IgG | |
| Affinity purified |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit