Learn More
RTKN2 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
140.00€ - 399.00€
Spécification
Antigène | RTKN2 |
---|---|
Concentration | 0.28 mg/mL |
Applications | Immunofluorescence, Immunocytochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot |
Classification | Polyclonal |
Conjugué | Unconjugated |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
16837354
|
Proteintech
17458-1-AP-20UL |
20 μL |
140.00€
20µL |
Expédition estimée: 29-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
16827354
|
Proteintech
17458-1-AP-150UL |
150 μL |
399.00€
150µL |
Expédition estimée: 29-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
RTKN2 may play an important role in lymphopoiesis.Spécification
RTKN2 | |
Immunofluorescence, Immunocytochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
Human, Mouse, Rat | |
Q14B46, Q8IZC4 | |
170799, 219790, 309729 | |
RTKN2 Fusion Protein Ag11098 | |
Primary | |
-20°C | |
RTKN2 |
0.28 mg/mL | |
Polyclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3 | |
PLEKHK1, rhotekin 2, RTKN2 | |
Rtkn2 | |
IgG | |
Antigen Affinity Chromatography | |
Antibody |