Learn More
Abeba™ Chaussures en 9250 caoutchouc
Résistant aux acides et aux bases. La semelle en caoutchouc est antidérapante.
65.01€
Spécification
Certifications/Conformité | CE EN ISO 20347:2012 OB A, FO SRC/li |
---|---|
Couleur | Bleu |
Matériau | Cuir |
Caractéristiques de la semelle | Antidérapant |
Matériau de la semelle | Caoutchouc |
Code produit | Marque | Dimensions | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Dimensions | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15445713
|
Abeba™
9250/36 |
36 |
65.01€
1 paire |
Expédition estimée: 11-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15455713
|
Abeba™
9250/37 |
37 |
65.01€
1 paire |
Expédition estimée: 11-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15465713
|
Abeba™
9250/38 |
38 |
65.01€
1 paire |
Expédition estimée: 11-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15475713
|
Abeba™
9250/39 |
39 |
65.01€
1 paire |
Expédition estimée: 10-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15485713
|
Abeba™
9250/40 |
40 |
65.01€
1 paire |
Expédition estimée: 11-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15495713
|
Abeba™
9250/41 |
41 |
65.01€
1 paire |
Expédition estimée: 11-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15415723
|
Abeba™
9250/42 |
42 |
65.01€
1 paire |
Expédition estimée: 11-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15425723
|
Abeba™
9250/43 |
43 |
65.01€
1 paire |
Expédition estimée: 11-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15435723
|
Abeba™
9250/44 |
44 |
65.01€
1 paire |
Expédition estimée: 11-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15673208
|
Abeba™
9250/45 |
45 |
65.01€
1 paire |
Expédition estimée: 10-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15683208
|
Abeba™
9250/46 |
46 |
65.01€
1 paire |
Expédition estimée: 10-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15693208
|
Abeba™
9250/47 |
47 |
65.01€
1 paire |
Expédition estimée: 10-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Beschreibung
- CE EN ISO 20347:2012 OB A, FO SRC
- Cuir lisse
- Bleu foncé
- Semelle intermédiaire en PU
- Semelle extérieure antidérapante en caoutchouc spécial
- Traitement Sanitized
- Antistatiques
- Sangle de talon pliable, réglable
- Semelle intérieure en cuir
Spezifikation
CE EN ISO 20347:2012 OB A, FO SRC/li | |
Cuir | |
Caoutchouc |
Bleu | |
Antidérapant | |
9250 |