Learn More
Horst™ Tapis isolant en caoutchouc
12.90€ - 19.05€
Spécification
Dimensions (L x l) 2 m (L)
Dimensions (L x l x H) 2 m (L)
Type de produit Tapis isolant
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Diamètre (métrique) interne Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Diamètre (métrique) interne Prix Quantité et disponibilité  
10352082
Afficher les documents Détails de la promotion
Horst™
101706
25 mm
12.90€
1 pièce
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 30-08-2022
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
10168351
Afficher les documents Détails de la promotion
Horst™
101705
13 mm
19.05€
1 pièce
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 30-08-2022
Spécification
2 m (L)
2 m (L)
Tapis isolant