Learn More
Rubicon Rabbit anti-Human, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
140.00€ - 399.00€
Spécification
Antigène | Rubicon |
---|---|
Concentration | 0.27 mg/mL |
Applications | Western Blot |
Classification | Polyclonal |
Conjugué | Unconjugated |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
16836635
|
Proteintech
55157-1-AP-20UL |
20 μL |
140.00€
20µL |
Expédition estimée: 03-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
16826635
|
Proteintech
55157-1-AP-150UL |
150 μL |
399.00€
150µL |
Expédition estimée: 03-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
Two Beclin-1-interacting proteins, the run domain Beclin-1 interacting and cysteine-rich containing protein (Rubicon) and ATG14L, reciprocally regulate autophagy at different stages. Knockdown of Rubicon caused enhancement of autophagy while that of ATG14L caused a defect in autophagosome formation. Rubicon functions as part of a Beclin-1-PIK3C3-containing autophagy complex and is also an essential, positive regulator of the NAPDH oxidase complex. Upon microbial infection or TLR2 activation, Rubicon interacts with the CYBA subunit of the NAPDH oxidase complex, leading to a burst of reactive oxygen species and inflammatory cytokines.Spécification
Rubicon | |
Western Blot | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
Human | |
Q92622 | |
9711 | |
Peptide | |
Primary | |
-20°C | |
RUBCN |
0.27 mg/mL | |
Polyclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3 | |
Baron, KIAA0226, Rubicon | |
RUBCN | |
IgG | |
Antigen Affinity Chromatography | |
Antibody |