missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
S100B Mouse, Clone: SPM354, enQuireBio™
Mouse Monoclonal Antibody
Marque: EnquireBio 6285-MSM1X-P1
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Spécification
| S100B | |
| Cytoplasmic | |
| SPM354 | |
| Unconjugated | |
| XP_016883913 | |
| Mouse | |
| 10-12kDa | |
| Protein A/G Purified | |
| RUO | |
| 6285 | |
| IgG2a κ |
| Immunohistochemistry | |
| Monoclonal | |
| 200μg/mL | |
| 10mM PBS with 0.05% BSA and 0.05% Azide | |
| S100B | |
| Purified bovine brain S100 protein | |
| Brain, Melanoma | |
| 100 μg | |
| Primary | |
| Short term: Store at 2-4°C. Long term, aliquot and store at -20°C. |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu