Learn More
SALL4 Rabbit anti-Human, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
140.00€ - 399.00€
Spécification
Antigène | SALL4 |
---|---|
Concentration | 0.37 mg/mL |
Applications | Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot, Immunoprecipitation |
Classification | Polyclonal |
Conjugué | Unconjugated |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
16842975
|
Proteintech
24500-1-AP-20UL |
20 μL |
140.00€
20µL |
Expédition estimée: 03-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
16832975
|
Proteintech
24500-1-AP-150UL |
150 μL |
399.00€
150µL |
Expédition estimée: 03-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
Sall4 is a probable transcription factor. Defects in Sall4 are the cause of Okihiro syndrome; also known as Duane radial ray syndrome (DRRS). It is a disorder characterized by the association of forearm malformations with Duane retraction syndrome. Sall4 is also involved in forelimb and heart development in mice.Spécification
SALL4 | |
Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot, Immunoprecipitation | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
Human, Rat | |
Q9UJQ4 | |
57167, 686412 | |
SALL4 Fusion Protein Ag17480 | |
Primary | |
-20°C | |
SALL4 |
0.37 mg/mL | |
Polyclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3 | |
DRRS, HSAL4, sal like 4 (Drosophila), Sal like protein 4, SALL4, Zinc finger protein SALL4, ZNF797 | |
SALL4 | |
IgG | |
Antigen Affinity Chromatography | |
Antibody |