missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
SARS-COV-2 NSP7 Rabbit, anti-Virus, Unconjugated, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
145.00€ - 410.00€
Spécification
| Antigène | SARS-COV-2 NSP7 |
|---|---|
| Concentration | 350 μg/mL |
| Applications | ELISA |
| Classification | Polyclonal |
| Conjugué | Unconjugated |
| Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
|
17291436
|
Proteintech
29263-1-AP-20UL |
20 μL |
145.00€
20µL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
|
17281436
|
Proteintech
29263-1-AP-150UL |
150 μL |
410.00€
150µL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
The SARS-COV-2 NSP7 antibody from Proteintech is a rabbit polyclonal antibody to a recombinant protein of sars-cov-2 SARS-COV-2 NSP7. This antibody recognizes virus antigen. The SARS-COV-2 NSP7 antibody has been validated for the following applications: ELISA analysis.
Spécification
| SARS-COV-2 NSP7 | |
| ELISA | |
| Unconjugated | |
| Rabbit | |
| 43740578 |
| 350 μg/mL | |
| Polyclonal | |
| Liquid | |
| Virus | |
| Primary |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit