Learn More
SARS-CoV-2 S protein (944-1214 aa) Mouse Monoclonal Antibody, Proteintech
Mouse Monoclonal Antibody
Marque: Proteintech 67794-1-IG-20UL
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
The SARS-CoV-2 S protein (944-1214 aa) antibody from Proteintech is a mouse monoclonal antibody generated with recombinant protein of virus SARS-CoV-2 S protein (944-1214 aa). This antibody recognizes virus antigen. The SARS-CoV-2 S protein (944-1214 aa) antibody has been validated for the following applications: WB, ELISA analysis.Spécification
| SARS-CoV-2 S protein (944-1214 aa) | |
| Monoclonal | |
| 1000 μg/mL | |
| Mouse | |
| Protein A purification | |
| RUO | |
| 43740568 | |
| Store at -20°C. | |
| Liquid |
| Western Blot, ELISA | |
| 1H5E6 | |
| Unconjugated | |
| Recombinant Protein | |
| 20 μL | |
| Primary | |
| Virus | |
| Monoclonal Antibody | |
| IgG1 |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur