Learn More
SARS-CoV-2 S protein (944-1214 aa) Mouse Monoclonal Antibody, Proteintech
Mouse Monoclonal Antibody
129.00€ - 349.00€
Spécification
| Antigène | SARS-CoV-2 S protein (944-1214 aa) |
|---|---|
| Clone | 1H5E6 |
| Concentration | 1000 μg/mL |
| Applications | Western Blot, ELISA |
| Classification | Monoclonal |
| Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
|
30237450
|
Proteintech
67794-1-IG-20UL |
20 μL |
145.00€ 129.00€ / 20µL Économisez 16.00€ 11% de réduction |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
|
30234206
|
Proteintech
67794-1-IG-150UL |
150 μL |
410.00€ 349.00€ / 150µL Économisez 61.00€ 14% de réduction |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
The SARS-CoV-2 S protein (944-1214 aa) antibody from Proteintech is a mouse monoclonal antibody generated with recombinant protein of virus SARS-CoV-2 S protein (944-1214 aa). This antibody recognizes virus antigen. The SARS-CoV-2 S protein (944-1214 aa) antibody has been validated for the following applications: WB, ELISA analysis.Spécification
| SARS-CoV-2 S protein (944-1214 aa) | |
| 1000 μg/mL | |
| Monoclonal | |
| Liquid | |
| RUO | |
| 43740568 | |
| IgG1 | |
| Protein A purification | |
| Monoclonal Antibody |
| 1H5E6 | |
| Western Blot, ELISA | |
| Unconjugated | |
| Mouse | |
| Virus | |
| Recombinant Protein | |
| Primary | |
| Store at -20°C. |