missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
SARS-CoV-2 Spike Mouse anti-SARS-CoV-2, SARS-CoV, Clone: CR3022, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
248.00€ - 558.00€
Spécification
Antigène | SARS-CoV-2 Spike |
---|---|
Clone | CR3022 |
Dilution | ELISA, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Surface Plasmon Resonance, Neutralization, X-Ray Crystallography |
Classification | Monoclonal |
Conjugué | Unconjugated |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
18316293
|
Bio-Techne
NBP3-12017-0.025MG |
0.025 mg |
248.00€
25µg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
18336013
|
Bio-Techne
NBP3-12017-0.2MG |
0.2 mg |
558.00€
0.20mg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
SARS-CoV-2 Spike Monoclonal antibody specifically detects SARS-CoV-2 Spike in SARS-CoV-2, SARS-CoV samples. It is validated for ELISA, Immunofluorescence, Neutralization, X-Ray CrystallographySpécification
SARS-CoV-2 Spike | |
ELISA, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Surface Plasmon Resonance, Neutralization, X-Ray Crystallography | |
Unconjugated | |
RUO | |
2019-nCoV S Protein, 2019-nCoV Spike, COVID-19 Spike, E2, Human coronavirus spike glycoprotein, Peplomer protein, S glycoprotein, SARS-CoV-2, SARS-COV-2 S protein, SARS-COV-2 Spike glycoprotein, SARSCOV2 Spike protein, Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 Spike Protein, Spike glycoprotein, surface glycoprotein | |
The original monoclonal antibody was generated by sequencing peripheral blood lymphocytes of a patient exposed to the SARS-CoV. | |
Protein A purified |
CR3022 | |
Monoclonal | |
Mouse | |
PBS | |
43740568 | |
Primary |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
SARS-CoV-2 Spike Mouse anti-SARS-CoV-2, SARS-CoV, Clone: CR3022, Novus Biologicals™